Röhrchen Probenahme Aktivkohle Typ NIOSH 1 * 10 ST
Catalog # DRAE6728631
Supplier: Dräger
Frequently Bought Together
Formaldehyde solution Emprove Evolve 1 * 1 L
Supplier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
VWR® Reagenzreservoirs
Supplier: VWR Collection
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
VWR® Autoclavable Bags, Polypropylene, Clear
Supplier: VWR Collection
Pipettenspitzen, Finntip™
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut absolut ≥99,5% USP, Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals