Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Selbstschließende Beutel

LDPE, 70×100 mm
Katalognr. HKPK102030
Anbieter:   HK PACK KRAUTSCHEID
Selbstschließende Beutel
Katalognr. HKPK102030
Selbstschließende Beutel
Selbstschließende Beutel

LDPE, 70×100 mm

Preis
SFr. 32.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

PE, 50 µm dick, transparent.

  • In verschiedenen Größen verfügbar
  • Mit und ohne Beschriftungsbereich

Diese Beutel ermöglichen die Lagerung und den Transport von Proben.

Technische Daten
  • Abmessungen:
    70×100 mm
  • Material:
    LDPE
  • Seq:
    17
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.