Handtücher, SCOTT®
SCOTT® Natura, C-fold, 2 ply, Weiß, 330×250 mm, 20×140 towels
Katalognr. KIMW6810
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Direkt zu
Product Details & Documents
Einweg-Handtücher aus AIRFLEX*, einem voluminösen, textilartigen Zellstoff.
- Hochsaugfähig und reißfest, auch im nassen Zustand
- Einzelblattentnahme für maximale Hygiene und zur Vermeidung von Papierverschwendung
- Besonders weich
Technische Daten
- Verpackt:20×140 towels
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:SCOTT® Natura, C-fold, 2 ply
- L×B:330×250 mm
- Seq:03
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 115-1779Dispenser for hand towel rolls, AQUARIUS* 6959, white ABS, with window326×241×430 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 245.00
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.