Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Fluorescein

1 ml
Katalognr. CHMCMAB045A
Anbieter:   Chemicon
Fluorescein
Katalognr. CHMCMAB045A
Anbieter:  Chemicon
CAS Nummer:  2321-07-5
Fluorescein
Fluorescein

1 ml

CAS Nummer:  2321-07-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
  • CAS Nummer:2321-07-5
  • Formel:C₂₀H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00005050
  • Molekulargewicht:332.31 g/mol
  • Merck-Index:13,04185
  • Schmelzender Platingehalt:314…316 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:219-031-8
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    1 ml

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..