AuftragsverfolgungKontakt
Fluorescein
Fluorescein
1 mg
Katalognr. CHMCMAB045
Anbieter:   Chemicon
Fluorescein
Katalognr. CHMCMAB045
Anbieter:  Chemicon
CAS Nummer:  2321-07-5
Fluorescein
Fluorescein
1 mg
CAS Nummer:  2321-07-5
Preis
SFr. 1’120.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
  • CAS Nummer:2321-07-5
  • Formel:C₂₀H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00005050
  • Molekulargewicht:332.31 g/mol
  • Merck-Index:13,04185
  • Schmelzender Platingehalt:314…316 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:219-031-8
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 mg