Stopfen, PTFE
Weiß, 14/23
Katalognr. BOHLH936-04
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Zum Verschließen von Teilen mit Normschliff. Mit Normschliff und Dichtringen auf der Außenseite; Griff gerändelt oder mit Sechskant. Im Vergleich zu Glasstopfen leichter demontierbar und Fetten nicht notwendig.
- PTFE
- Temperaturbeständig von −200 bis + 250 °C
- Chemikalienbeständigkeit
- FDA-konform
Bei Ausdehnung der Stopfen durch Erwärmung kann es zum Bruch der Schliffe kommen.
Zertifizierung:
Technische Daten
- NS:14/23
- Farbe:Weiß