Verpackungsklebebänder
Gewebeklebeband, Weiß, 25,0 mm
Katalognr. 819-1410
Anbieter: 3M
Direkt zu
Product Details & Documents
Universell einsetzbares Klebeband zum Verpacken, Halten, Kennzeichnen.
- Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Bei der Verarbeitung leicht quer zu reißen
- PE-Beschichtung
Länge: 50,0 m
Technische Daten
- Breite:25,0 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Gewebeklebeband