Runde Klebeetiketten
Klebepunkte, Papier, Dunkelblau, 19 mm
Katalognr. 817-1653
Anbieter: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Selbstklebende, wischfeste Etiketten. Geeignet zum Beschriften von Proben und Dokumenten. Leuchtende Farben. Für verschiedene Tinten geeignet.
- Beständig gegen Öl und Wasser
- Temperaturbeständig von −45 bis +121 °C
- Einfaches und rückstandsloses Entfernen
Durchmesser: 19,0 mm
Technische Daten
- Farbe:Dunkelblau
- Bezeichnung:Klebepunkte
- Abmessungen:19 mm
- Material:Papier
- Seq:05