Gelgießsystem Multicaster
MultiCaster, blauer Gießständer, UVT-Tablett, 6 umkehrbare Kämme und eine rote Platte, kompatibel mit 8-Kanal-Pipette
Katalognr. 700-4209
Anbieter: EMBITEC
Direkt zu
Product Details & Documents
Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
- Simple to use - no gaskets, clamps or tape required
- Flexible with options for well size, well configuration, number of wells and resolving area
Technische Daten
- Bezeichnung:MultiCaster, blauer Gießständer, UVT-Tablett, 6 umkehrbare Kämme und eine rote Platte, kompatibel mit 8-Kanal-Pipette
- Seq:01
- Cat. No.:700-4209
- Gelabmessungen:115×119