pH-Elektroden
SE 103 N, pH-Elektrode, SE 103 N, 0...14, −5...+100 °C, Glas, 3 mol/l KCl, Ceramic, 12×170 mm, DIN, Laborumgebungen, industrielle Produktions- und Aufbereitungsanlagen, Gewässer
Katalognr. 662-3531
Anbieter: KNICK
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Anschluss:DIN
- Ø×L:12×170 mm
- Für:Laborumgebungen, industrielle Produktions- und Aufbereitungsanlagen, Gewässer
- Typ:SE 103 N
- Bezeichnung:SE 103 N, pH-Elektrode
- Material:Glas
- Seq:05
- Membran:Ceramic
- Elektrolyt:3 mol/l KCl
- Temperatur:−5...+100 °C
- pH:0...14