Ionenselektive Elektroden
3×10-5...1 mol/l, 2 - 12, 0...+50 °C, DX262-NO₃-, 2 mol/l MgSO₄, S7, NO₃-
Codice catalogo 662-2807
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Vai a
Product Details & Documents
Ionenselektive Halbzellen und gasempfindliche Elektroden zur schnellen und einfachen Bestimmung von Konzentration und Aktivität einer Reihe von aufgelösten Ionen und Gasen.
- Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
- Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
: Membransets sind separat erhältlich.
Specifiche
- Konzentration:3×10-5...1 mol/l
- Anschluss:S7
- Für:NO₃-
- Typ:DX262-NO₃-
- Seq:06
- Elektrolyt:2 mol/l MgSO₄
- Temperatur:0...+50 °C
- pH:2 - 12
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice