Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 24×50 mm, #1,5
Catalog # 631-9430
Supplier: Epredia
Jump to:
Product Details & Documents
Die Deckgläser eignen sich für in vitro-diagnostische (IVD) Anwendungen.
- Einheitliche Qualität der Stärke
- Keine Blasen oder Schlieren
- Vorgereinigtes, reinweißes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Specifications
- Nr.:#1,5
- Bezeichnung:Cover glasses
- L×B:24×50 mm
- Seq:29