Objektträgerkästen
50 slides, Schwarz/weiß, Holz, 50
Katalognr. 631-9012
Anbieter: BERGMANN KARTON
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Boxen sind für 25, 50 oder 100 Objektträger ausgelegt.
- Metallscharniere und Schnappverschluss
- Zahnleisten nummeriert, mit Inhaltsverzeichnis
- Stabile Ausführung mit Holzrahmen und schwarzem Überzug
Technische Daten
- Anzahl Objektträger:50
- Farbe:Schwarz/weiß
- Bezeichnung:50 slides
- Material:Holz
- Seq:002