AuftragsverfolgungKontakt
Objektträgermappe
Objektträgermappe mit Schloss, Beige/schwarz, Karton, 20
Katalognr. 631-9006
Anbieter:   BERGMANN KARTON
Objektträgermappe
Katalognr. 631-9006
Anbieter:  BERGMANN KARTON
Objektträgermappe
Objektträgermappe mit Schloss, Beige/schwarz, Karton, 20
Preis
30.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Mappen mit Inhaltsverzeichnis sind für 20 Mikroskop-Objektträger konzipiert.
Technische Daten
  • Anzahl Objektträger:
    20
  • Farbe:
    Beige/schwarz
  • Bezeichnung:
    Objektträgermappe mit Schloss
  • Material:
    Karton