Fadenzähler
5×, 31,6 mm, 30×30 mm
Katalognr. 630-8327
Anbieter: ESCHENBACH OPTIK
Direkt zu
Product Details & Documents
Seidenmatt verchromter Messingrahmen mit Linse aus Silikatglas.
Technische Daten
- Ø:31,6 mm
- Vergrößerung:5×
- B×T:30×30 mm
Seidenmatt verchromter Messingrahmen mit Linse aus Silikatglas.