AuftragsverfolgungKontakt
Messlupen | Avantor
Messlupen
Präzisions-Skalenlupe, 7×, 23 mm
Katalognr. 630-8271
Anbieter:   ESCHENBACH OPTIK
Messlupen
Katalognr. 630-8271
Anbieter:  ESCHENBACH OPTIK
Messlupen
Messlupen
Präzisions-Skalenlupe, 7×, 23 mm
Preis
SFr. 183.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese technischen Lupen eignen sich für jegliche Standard-Anwendungen.
  • Achromatische Linse aus hochwertigem Silikat für verzeichnungsfreie und gestochen scharfe Abbildung
  • Scharfeinstellung über griffigen Fokussierring
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Es sind verschiedene Präzisions-Messskalen für die Lupen erhältlich.
Bestellinformationen: Werden mit Standard-Fadenkreuzskala (Nr. 115201), Messbereich 20 mm, 1/10 mm Teilung, geliefert.
Technische Daten
  • Ø:
    23 mm
  • Vergrößerung:
  • Bezeichnung:
    Präzisions-Skalenlupe
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-8276
    Fadenkreuzskala (Ø = 23 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 61.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-8278
    Mehrfachskala (Ø = 23 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 61.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-8277
    Metrische Lochskala (Ø = 23 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 61.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-8279
    Skala mit gerader Linie (Ø = 23 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 61.30