Lupenbrille, binokular
Binocular magnifying lens with 130 mm working distance, 3×
Katalognr. 630-8216
Anbieter: ESCHENBACH OPTIK
Direkt zu
Product Details & Documents
Lupenbrillen mit dezenter Metallfassung und matt-schwarzer Lackierung zur Verwendung auch mit monokularen Linsenteilen.
* Kürzerer Arbeitsabstand durch integrierte konvergenzunterstützende Prismen.
Delivery information: Supplied with a protective box.
Caution: Nicht für Brillenträger geeignet.
Technische Daten
- Vergrößerung:3×
- Bezeichnung:Binocular magnifying lens with 130 mm working distance
- Seq:003