Lupenbrille, binokular
Binocular magnifying lens with 250 mm working distance*, 2×
Catalog # 630-8214
Supplier: ESCHENBACH OPTIK
Jump to:
Product Details & Documents
Lupenbrillen mit dezenter Metallfassung und matt-schwarzer Lackierung zur Verwendung auch mit monokularen Linsenteilen.
* Kürzerer Arbeitsabstand durch integrierte konvergenzunterstützende Prismen.
: Supplied with a protective box.
: Nicht für Brillenträger geeignet.
Specifications
- Vergrößerung:2×
- Bezeichnung:Binocular magnifying lens with 250 mm working distance*
- Seq:001