Handlesegläser
Lupe, tragbar, 2×, 100 mm
630-8151
Diese Lupe besitzt eine bikonvexe PMX® Leichtlinse für eine ergonomische Handhabung und optimale Leistung.
- Zusätzliche plankonvexe Linse im Griff für 5-fache Vergrößerung
- Öse im Griff, mit Umhängekordel für das Tragen um den Hals
- Antistatische Beschichtung
- Ø:100 mm
- Vergrößerung:2×
- Bezeichnung:Lupe, tragbar
- Seq:01