Handlesegläser
Lupe, tragbar, 3×, 65 mm
Katalognr. 630-8150
Anbieter: ESCHENBACH OPTIK
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Lupe besitzt eine bikonvexe PMX® Leichtlinse für eine ergonomische Handhabung und optimale Leistung.
- Zusätzliche plankonvexe Linse im Griff für 5-fache Vergrößerung
- Öse im Griff, mit Umhängekordel für das Tragen um den Hals
- Antistatische Beschichtung
Technische Daten
- Ø:65 mm
- Vergrößerung:3×
- Bezeichnung:Lupe, tragbar
- Seq:02