Milchbutyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 9% : 0,1
Katalognr. 614-2006
Anbieter: GERBER FUNKE
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
- With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
Technische Daten
- Bezeichnung:Butyrometer for milk, 0 - 9% : 0,1
- Seq:12
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 614-2028Stopfen, Kautschuk, konisch, für Butyrometer für alle MessmethodenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - SFr. 44.90