AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer | Avantor
Baumé-Aräometer
60 - 70, 0,5, 220 mm
Katalognr. 614-0370
Anbieter:   Alla France
Baumé-Aräometer
Katalognr. 614-0370
Anbieter:  Alla France
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
60 - 70, 0,5, 220 mm
Preis
SFr. 40.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Technische Daten
  • Länge:
    220 mm
  • Teilung:
    0,5
  • Messbereich:
    60 - 70