Baumé-Aräometer
0 - 5, 0,1, 260 mm
Katalognr. 614-0305
Anbieter: Alla France
Direkt zu
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Technische Daten
- Länge:260 mm
- Seq:01
- Teilung:0,1
- Messbereich:0 - 5
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.