Dichte-Hydrometer
1,480 - 1,540 g/ml, 0,001, 160 mm
Katalognr. 614-0216
Anbieter: GERING
Direkt zu
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Technische Daten
- Länge:160 mm
- Seq:06
- Teilung:0,001
- Messbereich:1,480 - 1,540 g/ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..