Kurze Aräometer
1,240 - 1,300 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Katalognr. 614-0212
Anbieter: Alla France
Direkt zu
Product Details & Documents
Aräometer für die allgemeine Anwendung, auf 20 °C kalibriert.
- Ablesen unterhalb des Meniskus
Length 160 mm
Technische Daten
- Länge:160 mm
- Seq:10
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,240 - 1,300 g/ml