Kurze Aräometer
1,120 - 1,180 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Katalognr. 614-0210
Anbieter: Alla France
Direkt zu
Product Details & Documents
Aräometer für die allgemeine Anwendung, auf 20 °C kalibriert.
- Ablesen unterhalb des Meniskus
Length 160 mm
Technische Daten
- Länge:160 mm
- Seq:08
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,120 - 1,180 g/ml
- Cat. No.:614-0210