Kurze Aräometer
0,760 - 0,820 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
N° de catalogue 614-0204
Fournisseur: Alla France
Aller à
Product Details & Documents
Aräometer für die allgemeine Anwendung, auf 20 °C kalibriert.
- Ablesen unterhalb des Meniskus
Length 160 mm
Spécifications
- Länge:160 mm
- Seq:02
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:0,760 - 0,820 g/ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.