Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Transferpipetten, Fine Tip

Transferpipetten, Fine Tip

Fine tip, 3,3 ml, 18 µl, 147 mm, -, Bulk
Katalognr. 612-1759
Anbieter:   Alpha Laboratories
Transferpipetten, Fine Tip
Katalognr. 612-1759
Anbieter:  Alpha Laboratories
Transferpipetten, Fine Tip
Transferpipetten, Fine Tip

Fine tip, 3,3 ml, 18 µl, 147 mm, -, Bulk

Preis
SFr. 140.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents

Nicht toxisches, lebensmitteltaugliches LDPE.

  • Für sorgfältige Kontrolle und Übertragung von kleinen Volumina
  • Ideal für die Entfernung von Überstandsmedien, Objektträgervorbereitung und Gelbeladung
Technische Daten
  • Verpackt:
    Bulk
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    3,3 ml
  • Bezeichnung:
    Fine tip
  • Länge:
    147 mm
  • Seq:
    09
  • Tropfen-Volumen:
    18 µl