Verschlusskonen, Combi-Stopper
Verschlusskonen für alle Arten von Anschlüssen am Infusionsset und vorgefüllte Spritzen, Rot
Anbieter: B. Braun
Direkt zu
Product Details & Documents
These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
- Unique multifunctional design
- Sterile closing of pre-filled syringes and all kinds of open IV-accesses in IV-Sets
Available in red, blue and white.
Dokumente
Technische Daten
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Verschlusskonen für alle Arten von Anschlüssen am Infusionsset und vorgefüllte Spritzen
- Seq:02