Wägepinsel
Naturborsten, 16 mm, 38 mm
Katalognr. 611-9508
Marketsource
Anbieter: VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
Direkt zu
Product Details & Documents
Bürsten aus feinem Bärenhaar.
Technische Daten
- Borstenmaterial:Naturborsten
- Bürstenkopf Ø:16 mm
- Besatzlänge:38 mm