Wägepinsel
Naturborsten, 9,5 mm, 27 mm
Katalognr. 611-9504
Marketsource
Anbieter: VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
Direkt zu
Product Details & Documents
Bürsten aus feinem Bärenhaar.
Technische Daten
- Borstenmaterial:Naturborsten
- Bürstenkopf Ø:9,5 mm
- Besatzlänge:27 mm