AuftragsverfolgungKontakt
Dewargefäß, Typ GSS | Avantor
Dewargefäß, Typ GSS
Dewargefäß GSS 1000 W
Katalognr. 478-5433
Anbieter:   KGW
Dewargefäß, Typ GSS
Katalognr. 478-5433
Anbieter:  KGW
Dewargefäß, Typ GSS
Dewargefäß, Typ GSS
Dewargefäß GSS 1000 W
Preis
SFr. 618.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dewargefäß, aus Edelstahl, für die Lagerung und den Transport von flüssigem Stickstoff, Trockeneis und anderen Kühlmitteln. Vakuumisoliert für den Einsatz im Temperaturbereich von −200 °C bis +200 °C.
  • Mit seitlichem Griff und Tragebügel (außer Modell GSS 500)
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Dewargefäß GSS 1000 W
  • Seq:
    03
  • Nutzinhalt:
    1 L
  • Tägliche Verdampfung:
    1,6 L
  • Cat. No.:
    478-5433
  • Int.Ø:
    100 mm
  • Innenhöhe:
    157 mm
  • Modell:
    GSS 1000 W
  • Temperaturbereich:
    −200...+200 °C
  • Ext.Ø:
    122 mm
  • Overall height:
    177 mm