AuftragsverfolgungKontakt
Temperierbecher | Avantor
Temperierbecher
600 ml, 150 mm, 95 mm
Katalognr. 462-1102
Anbieter:   KGW
Temperierbecher
Katalognr. 462-1102
Anbieter:  KGW
Temperierbecher
Temperierbecher
600 ml, 150 mm, 95 mm
Preis
207.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Kühlmittelstaudruck max. 0,5 bar
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Für das Temperieren von Flüssigkeiten. Das Temperierungs-Medium wird mit der Hilfe eines Thermostats durch das doppelwandige Mantelrohr gepumpt.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    95 mm
  • Kapazität:
    600 ml
  • Höhe:
    150 mm