Temperierbecher
250 ml, 120 mm, 70 mm
Katalognr. 462-1101
Anbieter: KGW
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
Kühlmittelstaudruck max. 0,5 bar
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Für das Temperieren von Flüssigkeiten. Das Temperierungs-Medium wird mit der Hilfe eines Thermostats durch das doppelwandige Mantelrohr gepumpt.
Technische Daten
- Ext.Ø:70 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:120 mm