AuftragsverfolgungKontakt
Siedesteine
Siedesteine
Boiling stones, grade B, for analytical work
Katalognr. 459-9122
Anbieter:   POLLATH
Siedesteine
Katalognr. 459-9122
Anbieter:  POLLATH
Siedesteine
Siedesteine
Boiling stones, grade B, for analytical work
Preis
SFr. 26.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 g
Product Details & Documents
Sorte A: Für präparative Arbeiten. In wässrigen, neutralen, basischen Medien anwendbar. Hochwirksam, auch bei mehrfachen Unterbrechungen des Siedevorgangs in der Vakuumdestillation.
Sorte B: Für analytische Arbeiten, mit sauren, neutralen, basischen Medien. Springen nach Unterbrechung wieder an. Nicht für Vakuumdestillation geeignet.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Boiling stones, grade B, for analytical work
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..