AuftragsverfolgungKontakt
Siedesteine
Siedesteine
Siedesteine, Version A, für präparative Arbeiten
Katalognr. 459-9121
Anbieter:   POLLATH
Siedesteine
Katalognr. 459-9121
Anbieter:  POLLATH
Siedesteine
Siedesteine
Siedesteine, Version A, für präparative Arbeiten
Preis
SFr. 30.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Sorte A: Für präparative Arbeiten. In wässrigen, neutralen, basischen Medien anwendbar. Hochwirksam, auch bei mehrfachen Unterbrechungen des Siedevorgangs in der Vakuumdestillation.
Sorte B: Für analytische Arbeiten, mit sauren, neutralen, basischen Medien. Springen nach Unterbrechung wieder an. Nicht für Vakuumdestillation geeignet.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Siedesteine, Version A, für präparative Arbeiten