Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schnellverascher | Avantor

Schnellverascher

SVD 95 mit digitaler Anzeige
Katalognr. 458-2321
Anbieter:   GESTIGKEIT HARRY
Schnellverascher
Katalognr. 458-2321
Anbieter:  GESTIGKEIT HARRY
Schnellverascher
Schnellverascher

SVD 95 mit digitaler Anzeige

Preis
SFr. 3’170.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Schnellverascher für Einzel- und Serienveraschungen fester und flüssiger Proben. Temperaturbereich bis 950 °C.

  • Oben mit 8 Bohrungen Ø 34 mm, für Porzellantiegel bis 50 mm Ø
  • Ein Sicherheitsschalter schaltet beim Öffnen des Veraschungsraumes ab und beim Schließen wieder ein

Oberteil und Gehäuse Edelstahl rostfrei.

120 min./Dauerbetrieb-Schaltuhr mit akustischem Signal für Prozessende.

Elektronisch geregelte Temperatur, die Heizspannung wird zwischen 15 und 220 V stufenlos eingestellt.

B×T×H: 450×180×310 mm

Netzanschluss: 220 - 240 V/50-60 Hz/2,5 kW

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    SVD 95 mit digitaler Anzeige
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 458-2312
    Ersatz Heizelement für SVR/E
    EH 400
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 474.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Typ
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 458-2322
    Ersatz Heizelement für SVD 95
    EH 95
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 564.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.