AuftragsverfolgungKontakt
Precision hotplate, PZ | Avantor
Precision hotplate, PZ
610×160 mm, 20...300 °C, 2000 W, 620×200 mm, PZ 60
Katalognr. 453-2134
Anbieter:   GESTIGKEIT HARRY
Precision hotplate, PZ
Katalognr. 453-2134
Anbieter:  GESTIGKEIT HARRY
Precision hotplate, PZ
610×160 mm, 20...300 °C, 2000 W, 620×200 mm, PZ 60
Preis
2 860.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision hotplates are equipped with adjustable temperature sensors +5 to +300 °C (PZ28-1 +30 to +110 °C). These sensors function as an emergency control which protect both the appliance and the substance to be heated against dangerous overheating.
Technische Daten
  • Heizfläche:
    610×160 mm
  • Heizleistung:
    2000 W
  • Temperatur:
    20...300 °C
  • Seq:
    04
  • Plattengröße:
    620×200 mm
  • Typ:
    PZ 60