AuftragsverfolgungKontakt
Hotplates
300×300 mm, 30...110 °C, 1150 W, Hotplate, HT 01, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
Katalognr. 453-2128
Anbieter:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Katalognr. 453-2128
Anbieter:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
300×300 mm, 30...110 °C, 1150 W, Hotplate, HT 01, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
Preis
SFr. 1’410.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Heizfläche:
    300×300 mm
  • Heizleistung:
    1150 W
  • Temperatur:
    30...110 °C
  • Seq:
    07
  • B×T×H:
    312×312×170 mm
  • Typ:
    Hotplate, HT 01, aluminium alloy plate