Stirring rods
Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden, Glas, 7 mm, 300 mm
Katalognr. 441-9588
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
AR-Glas® mit verschmolzenen Enden.
Dokumente
SCERL143000700915_TDS.pdf
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø:7 mm
- Bezeichnung:Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden
- Länge:300 mm
- Material:Glas
- Seq:08