Retort rods, unthreaded
13 mm, 1000 mm
Catalog # 241-2116
Supplier: HARVARD APPARATUS
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Brilliantly polished stainless steel with good surface hardness that will not score from clamp binding screws
- Hollow, lightweight rods (Ø 13 mm) with continuously welded walls (1,6 mm thick)
- Good chemical resistance
- Red caps
Specifications
- Ø:13 mm
- Länge:1000 mm
- Seq:06
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



