AuftragsverfolgungKontakt
Seitenschneider | Avantor
Seitenschneider
Seitenschneider, verchromt, Griffe sind mit Materialien aus mehreren Komponenten isoliert
Katalognr. 238-5310
Anbieter:   KNIPEX WERKE
Seitenschneider
Katalognr. 238-5310
Anbieter:  KNIPEX WERKE
Seitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider, verchromt, Griffe sind mit Materialien aus mehreren Komponenten isoliert
Preis
SFr. 38.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet. Der universelle Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Kopf verchromt. Mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen. Isoliert bis 1000 V.
  • Hochpräzise bearbeitet und besonders scharf
  • Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
  • Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Länge: 160 mm
Zertifizierung: DIN ISO 5749. VDE-geprüft
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Seitenschneider, verchromt, Griffe sind mit Materialien aus mehreren Komponenten isoliert
  • Seq:
    02