Skalpellklingen
Nr. 25, Skalpellklingen Nr. 25
Anbieter: SWANN MORTON
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Steril
- Schnelle und einfache Montage
: Sterile Packung mit 100 Klingen.
Technische Daten
- Typ:Nr. 25
- Bezeichnung:Skalpellklingen Nr. 25
- Seq:24