Skalpellklingen
Nr. 10A, Skalpellklingen Nr. 10 A
Anbieter: SWANN MORTON
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Steril
- Schnelle und einfache Montage
Verpackung: Sterile Packung mit 100 Klingen.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummercoc_SWAN0301_2142601 CoC_SWAN0301_3632103 coc_SWAN0301_3962505 coc_SWAN0301_4002505 coc_SWAN0301_4132506
Mehr
SWAN0303_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Typ:Nr. 10A
- Bezeichnung:Skalpellklingen Nr. 10 A
- Seq:04