Schlauchverbinder, mini, gerade
6,4 mm
Katalognr. 229-4126
Anbieter: PIEPER FILTER
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Robust, langlebig
Ideal zum Verbinden von Schläuchen mit kleinen Innendurchmessern.
Technische Daten
- Schlauch Innen-Ø:6,4 mm