AuftragsverfolgungKontakt
Connectors, PP | Avantor
Connectors, PP
Connector, straight, female luer lock/tubing nipple, 4,0 mm
Katalognr. 229-0528
Anbieter:   PIEPER FILTER
Connectors, PP
Katalognr. 229-0528
Anbieter:  PIEPER FILTER
Connectors, PP
Connectors, PP
Connector, straight, female luer lock/tubing nipple, 4,0 mm
Preis
SFr. 28.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Connectors, made of PP, natural.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Technische Daten
  • Schlauch Innen-Ø:
    4,0 mm
  • Bezeichnung:
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
  • Seq:
    10