AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
18,0 mm, 1,00 mm, 20,0 mm
Catalog # 228-1198
Supplier:   Bohlender
Schläuche, PTFE
Catalog # 228-1198
Supplier:  Bohlender
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
18,0 mm, 1,00 mm, 20,0 mm
Price
SFr. 130.00
Log in for availability
1 * 1 m
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Documents
Specifications
  • Schlauch Außen-Ø:
    20,0 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    18,0 mm
  • Wandstärke:
    1,00 mm
  • Seq:
    28