Trichter mit langem Stiel, BOLA
200 mm, 18 mm, 158 mm, 152 mm
Katalognr. 221-1891
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Trichter, aus PTFE, weiß. Konische Öffnung mit langem Auslass
- Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
- Trichter A-Ø:158 mm
- Länge:200 mm
- I-Ø oben:152 mm
- Stiel A-Ø:18 mm