AuftragsverfolgungKontakt
Conical cork stoppers
27,0 mm, 34,0 mm, 38,0 mm
  217-9650
 :   BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
  217-9650
 :  BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
27,0 mm, 34,0 mm, 38,0 mm
SFr. 12.90
1 * 10 ST
These conical stoppers are made of cork.
  • Ø unten:
    34,0 mm
  • Ø oben:
    38,0 mm
  • Höhe:
    27,0 mm
  • Seq:
    05