AuftragsverfolgungKontakt
Drahtkörbe
540×255×60 mm
Catalog # 216-7452
Supplier:   HUPFER METALLWERKE
Drahtkörbe
Catalog # 216-7452
Supplier:  HUPFER METALLWERKE
Drahtkörbe
Drahtkörbe
540×255×60 mm
Price
SFr. 445.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Zwei Klappgriffe
  • Untergestell ist stapelbar
  • Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Sterilisier-Siebkorb aus Draht.
Specifications
  • B×T×H:
    540×255×60 mm